Documentos Principais
340219
Sigma-Aldrich
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinônimo(s):
5,6-Dichloronicotinic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
192.00
Beilstein:
383740
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
164-168 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid is a dihalonicotinic acid.[1]
Aplicação
5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid (5,6-Dichloronicotinic acid) was used in the preparation of 5-chloro-6-iodonicotinic acid by iodine displacement.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Some 2, 5-and 5, 6-dihalonicotinic acids and their precursors. IV.
Setliff FL and Lane JE.
Journal of Chemical and Engineering Data, 21(2), 246-247 (1976)