Documentos Principais
213047
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid
98%
Selecione um tamanho
50 G
R$ 433,00
R$ 433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 433,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4COC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
260.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
149-150 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
chave InChI
YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid forms complexes with europium and terbium having photoluminescence properties[1].
Aplicação
2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid was used in the preparation of bisphthalazinone monomers, required for the synthesis of phthalazinone containing poly(arylene ether)s, poly(arylene thioether)s and poly(arylene sulfone)s[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>572.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 300 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and characterization of Phthalazinone containing Poly (arylene ether) s, Poly (arylene thioether) s, and Poly (arylene sulfone) s via a novel NC coupling reaction.
Wang SJ, et al.
Macromolecules, 37(1), 60-65 (2004)
Zhao-Ye Li et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 29(11), 2904-2908 (2010-01-28)
Eight complexes of europium and terbium were synthesized, with 2-(4-chloro-benzoyl)benzoic acid as an essential ligand and other three distinct ligands, including 1, 10-phenanthroline, triphenylphosphine oxide and diphenyl sulfoxide, as selective ligands. They were Eu(CBBA)3 (H2O)4, Eu(CBBA)3 (Phen) (H2O)6, Eu(CBBA)3 (TPPO)