Documentos Principais
339962
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
160.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1
InChI
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
chave InChI
IFXXETYYSLJRNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine hydrochloride was employed in the stereoselective synthesis of meso-N,N′-dicarbethoxy-2,4-diaminopentane and meso-2,4-diaminopentane.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Stereoselective synthesis of meso-N, N'-dicarbethoxy-2, 4-diaminopentane and meso-2, 4-diaminopentane.
Hutchins RO and Maryanoff BE.
The Journal of Organic Chemistry, 37(11), 1829-1830 (1972)