Documentos Principais
735329
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)cyclopentane
contains copper as stabilizer, 95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.518,00
R$ 1.518,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.518,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11I
Número CAS:
Peso molecular:
210.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.518,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.537
densidade
1.604 g/mL at 25 °C
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
ICC1CCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
chave InChI
DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)