Documentos Principais
339229
Sigma-Aldrich
Samarium cobalt
powder
Sinônimo(s):
Cobalt compound with samarium
About This Item
Fórmula linear:
Sm2Co7
Número CAS:
Peso molecular:
713.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Sa:Co, 2-7
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
cadeia de caracteres SMILES
[Co].[Sm]
InChI
1S/Co.Sm
chave InChI
KPLQYGBQNPPQGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elliot J Crooks et al.
The Journal of biological chemistry, 295(27), 8914-8927 (2020-05-08)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is a vascular disorder that primarily involves deposition of the 40-residue-long β-amyloid peptide (Aβ40) in and along small blood vessels of the brain. CAA is often associated with Alzheimer's disease (AD), which is characterized by amyloid