Documentos Principais
44478
Sigma-Aldrich
1-Adamantylphosphaethyne
≥97.0% (GC/CH)
Sinônimo(s):
1-(2-Phosphaethynyl)adamantane
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.045,00
R$ 4.045,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.045,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15P
Número CAS:
Peso molecular:
178.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.045,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (GC/CH)
Formulário
solid
pf
69-72 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
chave InChI
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
VIBRATIONAL SPECTRA OF 1-ADAMANTYLPHOSPHAETHYNE AD-C.
Patsanovskii I I, et al.
Russ. J. Org. Chem., 31(10) (1995)