Documentos Principais
339180
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) ethoxide
≥99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetraethoxygermanium
About This Item
Fórmula linear:
Ge(OC2H5)4
Número CAS:
Peso molecular:
252.88
Beilstein:
3661173
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99.95% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
core: germanium
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.01% Si
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Ge](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20GeO4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
chave InChI
GXMNGLIMQIPFEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sol-gel intermediate for optical fibers[1] and photosensitive SiO2-BeO2 glasses.[2]
Outras notas
Contains toluene
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 73, 443-443 (1986)
Non-Cryst. Solids, 168, 195-195 (1994)