338389
Triphenylphosphine hydrobromide
97%
Sinônimo(s):
Ph3P · HBr, Ph3P · HBr, Triphenylphosphonium bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pf
196 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Br.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.BrH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H
chave InChI
CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?