Documentos Principais
338184
Sigma-Aldrich
Nickel(II) 2-ethylhexanoate
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Sinônimo(s):
2-Ethylhexanoic acid nickel(II) salt
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ni
Peso molecular:
345.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
78% (in 2-Ethylhexanoic acid)
Formulário
semisolid
viscous liquid
composição
Ni, 15%
adequação da reação
core: nickel
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Ni]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ni/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
chave InChI
UVPKUTPZWFHAHY-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)