337110
2-Fluoro-4-methylaniline
99%
Sinônimo(s):
2-Fluoro-p-toluidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
p.e.
70-71 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.108 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)c(F)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
ZQEXBVHABAJPHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?