Documentos Principais
336866
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Methyldichlorophosphine
About This Item
Fórmula linear:
CH3PCl2
Número CAS:
Peso molecular:
116.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
adequação da reação
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
densidade
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
chave InChI
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used to prepare difunctional phosphonoamidite coupling reagents in nucleoside chemistry and "phospha-Wittig"reagents.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 32, 4981-4981 (1991)
Heteroatom Chem., 2, 277-277 (1991)