Key Documents
336599
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
96%
Sinônimo(s):
6-Methoxy-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
191.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
58-60 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
chave InChI
RKUSRLUGUVDNKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)