Key Documents
334715
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
98%
Sinônimo(s):
3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3-1,2-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
184.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
175-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(F)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)