Documentos Principais
334707
Sigma-Aldrich
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.695,00
R$ 1.695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.695,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6F4I2
Número CAS:
Peso molecular:
401.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
49-50 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
chave InChI
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,2-Diiodotetrafluorobenzene on treatment with methyl lithium at -78/dg, affords dilithiotetrafluorobenzene.[1] 1,2-Diiodotetrafluorobenzene (1,2-DITFB) forms co-crystals with nitroxide 1,1,3,3-tetramethylisoindolin-2-yloxyl (TMIO), a 2:2 cyclic tetramer, (TMIO)2·(1,2-DITFB)2.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vapour phase assembly of a halogen bonded complex of an isoindoline nitroxide and 1, 2-diiodotetrafluorobenzene.
Davy KJP, et al.
CrystEngComm, 13(16), 5062-5070 (2011)
The reaction of 1, 2-dilithiotetrafluorobenzene with group V halides.
Cullen WR and Wu AW.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(2), 183-187 (1976)