334642
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(IV) dichloride
95%
Sinônimo(s):
Di-π-Cyclopentadienylvanadium dichloride, Dichlorobis(cyclopentadienyl)vanadium, Dichlorovanadocene, Vanadocene dichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[V]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.V/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
MDWJZZZKWHLMQP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Potential pharmacological compound for cancer treatment
- Catalyst for solvent free, room temperature preparation of vicinal aminoalcohols as fungistatic agents
- Catalyst fot oligomerization reactions via the Aufbau propagation reaction
- Catalyst for aqueous polymerization reactions using oxygen as a cocatalyst
- Catalyst for dl-selective pinacol-type coupling reactions
- Affector of crystal growth of calcium carbonate
- Inhibitor of human topoisomerase II enzyme with antitumor activity
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?