725471
Bis(methyl-η5−cyclopentadienyl)methoxymethylzirconium
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
ZRCMMM, ZrD-CO4
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
core: zirconium
cor
colorless
p.e.
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.27 g/mL±0.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C]1[C][C][C][C]1.C[C]2[C][C][C][C]2.C[Zr]OC
InChI
1S/2C6H7.CH3O.CH3.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;1-2;;/h2*2-5H,1H3;1H3;1H3;/q;;-1;;+1
chave InChI
LFGIFPGCOXPKMG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
108 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.