Documentos
334510
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoplatinate(IV)
Sinônimo(s):
Dipotassium hexakis(cyano)platinate
About This Item
Fórmula linear:
K2Pt(CN)6
Número CAS:
Peso molecular:
429.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.2K.Pt/c6*1-2;;;/q;;;;;;2*+1;-2
chave InChI
QHUVCDBBKULIIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges