333549
3-Bromocyclohexene
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-Cyclohexen-1-yl bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
57-58 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCCC=C1
InChI
1S/C6H9Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6H,1,3,5H2
chave InChI
AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?