Documentos Principais
332666
Sigma-Aldrich
Copper(II) methoxide
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cu(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
125.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
solid
adequação da reação
core: copper
pf
206 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
chave InChI
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)