Documentos
404950
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) methoxide
95%
Sinônimo(s):
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
About This Item
Fórmula linear:
Ti(OCH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
172.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
solid
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
Impurezas
<5% methanol
pf
200-210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.