Documentos
332542
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-1,3-propanediamine
96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNH(CH2)3NHCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
77 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCCCNC(C)C
InChI
1S/C9H22N2/c1-8(2)10-6-5-7-11-9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
OAVPQXXPJZPXTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter