138428
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(ethylamino)propane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
689 °F
Lim. expl.
11.6 %
índice de refração
n20/D 1.4374 (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)