Documentos Principais
332135
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-15N
98 atom % 15N
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 910,00
R$ 910,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 910,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
134.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 910,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-KPHKZEKTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mylène Tajan et al.
Cell metabolism, 28(5), 721-736 (2018-08-21)
Numerous mechanisms to support cells under conditions of transient nutrient starvation have been described. Several functions of the tumor-suppressor protein p53 can contribute to the adaptation of cells to metabolic stress and help cancer cell survival under nutrient-limiting conditions. We