331589
Diphenylacetyl chloride
90%, technical grade
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
solid
p.e.
175-176 °C/17 mmHg (lit.)
pf
49-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
chave InChI
MSYLETHDEIJMAF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?