330957
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
contains <2,000 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.35 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
<2,000 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
64 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-7(9)10-6-5-8(2)3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
chave InChI
DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?