Documentos Principais
415650
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propyl acrylate
95%
Sinônimo(s):
3-(N ,N -Dimethylamino)propyl acrylate, N ,N -Dimethyl-3-aminopropyl acrylate
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 1.981,00
R$ 1.981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 1.981,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2(CH2)3N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.981,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
167 °C (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
chave InChI
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)