408980
2-(Diethylamino)ethyl methacrylate
contains 1500 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Sinônimo(s):
β-(Diethylamino)ethyl methacrylate, 2-(N ,N -Diethylamino)ethyl methacrylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
1500 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
80 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-5-11(6-2)7-8-13-10(12)9(3)4/h3,5-8H2,1-2,4H3
chave InChI
SJIXRGNQPBQWMK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Polymeric mediator containing ferrocene moieties which are applicable in electrochemical biosensors.
- Sepiolite-based nanocomposites by (cryo)polymerization method.
- Thermoresponsive triblock copolymers via group transfer polymerization (GTP).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup