516155
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
contains ~500 ppm phenothiazine as stabilizer, 90%
Sinônimo(s):
2-Aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-aminoethyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI)
Ensaio
90%
contém
~500 ppm phenothiazine as stabilizer
pf
102-110 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(=C)C(=O)OCCN
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;/h1,3-4,7H2,2H3;1H
chave InChI
XSHISXQEKIKSGC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Homo and copolymer brushes of AMA, which can be used to tune the electrochemical properties of silicon wafers.
- Poly(3-hydroxybutyrate) based polyurethane/urea composite scaffolds for tissue engineering applications.
- Antimicrobial bacterial cellulose/poly (AMA) nanocomposites. Polymer incorporation imparts mechanical properties and antimicrobial activity to bacterial cellulose membranes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?