Documentos Principais
330426
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalamide
99%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3(CONH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
209.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals
pf
195 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccc(cc1C(N)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O4/c9-7(12)5-2-1-4(11(14)15)3-6(5)8(10)13/h1-3H,(H2,9,12)(H2,10,13)
chave InChI
XWCDSCYRIROFIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)