Documentos Principais
329754
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldimethanol
98%
About This Item
Fórmula linear:
(-C6H4CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
110-111 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1-c2ccccc2CO
InChI
1S/C14H14O2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,15-16H,9-10H2
chave InChI
UIMJANTUJQGSEX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)