Documentos
301124
Sigma-Aldrich
Lithium dicyclohexylamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2NLi
Número CAS:
Peso molecular:
187.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22N.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h11-12H,1-10H2;/q-1;+1
chave InChI
HTZGVHYSMVGNOV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges