Documentos Principais
8.18374
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CONa
Número CAS:
Peso molecular:
96.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
212-741-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
263 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C