Documentos Principais
328561
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxamide
98%
Sinônimo(s):
Cinchomeronamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
pf
180 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccncc1C(N)=O
InChI
1S/C7H7N3O2/c8-6(11)4-1-2-10-3-5(4)7(9)12/h1-3H,(H2,8,11)(H2,9,12)
chave InChI
JYUVRSQEAUFLHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)