Documentos Principais
328359
Sigma-Aldrich
Perfluorokerosene
low-boiling
Selecione um tamanho
1 G
R$ 911,00
R$ 911,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 911,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
R$ 911,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.336 (lit.)
p.e.
70-240 °C
densidade
1.835 g/mL at 25 °C
Aplicação
Perfluorokerosene was used as:
  • internal reference for negative ion mass spectrometry[1]
  • mulling agent during the analysis of urinary calculi by difuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy[2]
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Perfluorokerosine. Useful internal reference for negative ion mass spectrometry.
Gohlke RS and Thompson LH.
Analytical Chemistry, 40(6), 1004-1005 (1968)
M Berthelot et al.
Clinical chemistry, 33(6), 780-783 (1987-06-01)
We investigated the application of diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy to analysis of urinary calculi and compared its operation with that of older sampling techniques (pellet, mull, and attenuated total reflectance). The new method requires shorter sample preparation time