310476
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
(R)-γ-Carboxy-γ-butyrolactone, (R)-5-Oxotetrahydro-2-furancarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
p.e.
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
71-73 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
chave InChI
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)