Documentos Principais
32762
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25NO4
Peso molecular:
379.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CC1CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)21(13-15-7-1-2-8-15)24-23(27)28-14-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,15,20-21H,1-2,7-8,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
chave InChI
NVZVRXJTMCMDNR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)