CLS6776
Corning® LSE™ vortex mixers
vortex mixer w/ standard tube head, 230 V, EU plug, 1/cs
Sinônimo(s):
laboratory mixer shaker, laboratory mixers, vortexers
Selecione um tamanho
R$ 2.198,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.198,00
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Características
CE compliant
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 6776
Parâmetros
0-3400 rpm speed
C × L × A
14 cm × 16 cm × 13 cm
peso
2.2 kg
Descrição geral
- Variable speed for gentle to vigorous mixing
- Optimized counter balance for minimal vibration
- Lightweight and portable
- Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
- Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
- Touch and continuous mix modes
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)