Documentos Principais
327603
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(mesitylene)tungsten(0)
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(CH3)3W(CO)3
Número CAS:
Peso molecular:
385.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
214 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)