262846
Tantalum
powder, −325 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ta
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
temperatura de autoignição
572 °F
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
−325 mesh
p.e.
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.