Documentos Principais
322369
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
153-155 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
chave InChI
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)