319813
Methyl cyanoformate
99%
Sinônimo(s):
2-Methoxy-2-oxoacetonitrile, Cyanoformic acid methyl ester, Mander′s reagent, Methyl carbonocyanidate, [(Cyanocarbonyl)oxy]methane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
pb
100-101 °C (lit.)
densidade
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C#N
InChI
1S/C3H3NO2/c1-6-3(5)2-4/h1H3
chave InChI
OBWFJXLKRAFEDI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup