Documentos Principais
318736
Sigma-Aldrich
Bromocresol Purple solution
0.04 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein sodium salt
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 227,00
500 ML
R$ 465,00
R$ 227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 227,00
500 ML
R$ 465,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H15Br2NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
562.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
concentração
0.04 wt. % in H2O
pH
5.2-6.8, yellow-green to purple
densidade
0.991 g/mL at 25 °C
λmax
590 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥60000 at 584-590 nm in 10 mM NaOH
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C)C(=O)C(Br)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
chave InChI
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Bromocresol purple (BCP) is an organic dye[1] and a pH indicator.[2] It changes from yellow (pH 5.2) to purple (6.8).[2] BCP reacts with ammonia to yield ammonium salt. Hence, it can be used as an ammonia sensing probe.[1]
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Optical fiber ammonia sensing probes using reagent immobilized porous silica coating as transducers
Tao S, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 115(1), 158-163 (2006)