1.03025
Bromocresol purple
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Bromocresol purple, 5′,5′′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bromocresol purple, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulário
solid
perda
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.2-6.8, greenish yellow to blue-violet
pf
242 °C
densidade volumétrica
515 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(c(c3)C)O)Br)c2cc(c(c(c2)C)O)Br
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
chave InChI
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 1
Transition range (according to ACS): passes test
Sensitivity test: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3