Documentos Principais
317535
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
98%
Sinônimo(s):
Fmoc pentafluorophenyl ester, Fmoc-OPfp
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H11F5O3
Número CAS:
Peso molecular:
406.30
Beilstein:
4594899
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
85-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
chave InChI
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for amino acid protection-activation.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, 303-303 (1986)