Documentos
316660
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-4-bromocinnamate
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
255.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.596 (lit.)
pb
180 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H11BrO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2H2,1H3/b8-5+
chave InChI
YOOKYIPLSLPRTC-VMPITWQZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup