Documentos Principais
332259
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-β-methylcinnamate
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.124,00
R$ 1.124,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.124,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(CH3)=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.124,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
142-144 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C(=O)OCC)=C(\C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-3-14-12(13)9-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3/b10-9+
chave InChI
BSXHSWOMMFBMLL-MDZDMXLPSA-N
Aplicação
Ethyl trans-β-methylcinnamate was used in diastereoselective synthesis of ethyl (E)-3-methyl-3-phenylglycidate (strawberry flavoring agent).[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Diastereoselective Synthesis of a Strawberry Flavoring Agent by Epoxidation of Ethyl trand-beta-Methylcinnamate.
Gayle JP, et al.
Journal of Chemical Education, 79(1), 96-96 (2002)