316539
1,8-Naphthosultone
98%
Sinônimo(s):
1-Naphthol-8-sulfonic acid sultone, 8-Hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid sultone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
154-157 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(=O)Oc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C10H6O3S/c11-14(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(13-14)10(7)9/h1-6H
chave InChI
IEIADDVJUYQKAZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?