911208
1-Hydrosilatrane
≥95%
Sinônimo(s):
Hydrosilatrane, Silatrane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
249-256 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C6H12NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h1-6H2
chave InChI
XBRVPWBNRAPVCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
As a versatile hydride reagent, 1-hydrosilatrane can be used in reduction reactions to synthesize alcohols, amines, their chiral counterparts, and esters from aldehydes/ketones.