Documentos Principais
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyl dicarbonate
92%
Sinônimo(s):
Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O
About This Item
Fórmula linear:
(CO2CH2C6H5)2O
Número CAS:
Peso molecular:
286.28
Beilstein:
4324796
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
92%
forma
solid
pf
29-32 °C (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carbonate
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids and other amines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)