Documentos Principais
H59109
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetrahydrofuran
ReagentPlus®, 98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 212,00
R$ 212,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 212,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 212,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
760 mmHg ( 181 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
181 °C (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
chave InChI
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)